2-Chloro-6-(1-piperidinyl)pyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyrazine
OR963879-1G
OR963879-250MG
APOSOR963879-1GEA
5590
CZK
APOSOR963879-1G
APOSOR963879-250MG
2-Chloro-6-(1-piperidinyl)pyrazine 95%
2-Chloro-6-(1-piperidinyl)pyrazine
Vzorec:
C₉H₁₂ClN₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09864952 CAS číslo: 343856-62-2 |