Glycyl-L-leucine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
(S)-2-(2-Aminoacetamido)-4-methylpentanoic acid, H-Gly-Leu-OH
OR963728-100G
OR963728-25G
APOSOR963728-100GEA
12240
CZK
APOSOR963728-100G
APOSOR963728-25G
Glycyl-L-leucine 98%
Glycyl-L-leucine
Vzorec:
C₈H₁₆N₂O₃ MW: 188.23 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008127 CAS číslo: 869-19-2 |