Tisk…
2-Nitro-5-(1-pyrrolidinyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Nitro-5-(pyrrolidin-1-yl)aniline
OR963708-1G OR963708-5G
APOSOR963708-1GEA 2690 CZK
APOSOR963708-1G APOSOR963708-5G
2-Nitro-5-(1-pyrrolidinyl)aniline
2-Nitro-5-(1-pyrrolidinyl)aniline
Vzorec: C₁₀H₁₃N₃O₂
MW: 207,23 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00545947
CAS číslo: 289913-98-0