Tisk…
2'-Amino-4'-methoxyacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(2-Amino-4-methoxyphenyl)ethanone
OR963707-1G OR963707-250MG
APOSOR963707-1GEA 4630 CZK
APOSOR963707-1G APOSOR963707-250MG
2'-Amino-4'-methoxyacetophenone 95%
2'-Amino-4'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972112
CAS číslo: 42465-53-2