Tisk…
6-Methoxy-2-naphthoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9637-1G OR9637-5G
APOSOR9637-1GEA 622 CZK
APOSOR9637-1G APOSOR9637-5G
6-Methoxy-2-naphthoic acid
6-Methoxy-2-naphthoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202.21 g/mol
Bod tání: 192…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092750
CAS číslo: 2471-70-7