Tisk…
2,4-Dichloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963589-1G OR963589-250MG OR963589-5G
APOSOR963589-1GEA 4630 CZK
APOSOR963589-1G APOSOR963589-250MG APOSOR963589-5G
2,4-Dichloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine 95%
2,4-Dichloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazine
Vzorec: C₆H₃Cl₂N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044885
CAS číslo: 918538-05-3