Tisk…
2,3-Dimethoxyaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (2,3-Dimethoxyphenyl)amine
OR963549-5G
APOSOR963549-5GEA 3060 CZK
APOSOR963549-5G
2,3-Dimethoxyaniline 95%
2,3-Dimethoxyaniline
Vzorec: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00180769
CAS číslo: 6299-67-8