Tisk…
2H-Pyrano[3,2-b]pyridin-4(3H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963539-1G OR963539-250MG
APOSOR963539-1GEA 15210 CZK
APOSOR963539-1G APOSOR963539-250MG
2H-Pyrano[3,2-b]pyridin-4(3H)-one 98%
2H-Pyrano[3,2-b]pyridin-4(3H)-one
Vzorec: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11035881
CAS číslo: 405174-48-3