Tisk…
2,3-Dihydro-1H-indole-7-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963530-1G OR963530-250MG
APOSOR963530-1GEA 6750 CZK
APOSOR963530-1G APOSOR963530-250MG
2,3-Dihydro-1H-indole-7-carbonitrile 97%
2,3-Dihydro-1H-indole-7-carbonitrile
Vzorec: C₉H₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01830669
CAS číslo: 115661-82-0