Tisk…
z-Tyr-OMe
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR963410-100G OR963410-25G
APOSOR963410-100GEA 2690 CZK
APOSOR963410-100G APOSOR963410-25G
z-Tyr-OMe
z-Tyr-OMe
Vzorec: C₁₈H₁₉NO₅
Bod tání: 93…97 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00038784
CAS číslo: 13512-31-7