Tisk…
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-[1,1-biphenyl]-4-carbonitrile, 4-Amino-4'-cyanodiphenyl, 4'-Aminobiphenyl-4-carbonitrile, 4-(4-Aminophenyl)benzonitrile, 4-Amino-4'-cyanobiphenyl
OR963407-1G OR963407-5G
APOSOR963407-1GEA 1780 CZK
APOSOR963407-1G APOSOR963407-5G
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile 98%
4-(4-Aminophenyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₃H₁₀N₂
MW: 194,2319 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191367
CAS číslo: 4854-84-6