Tisk…
4-(3-Thienyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963398-1G OR963398-250MG
APOSOR963398-1GEA 7670 CZK
APOSOR963398-1G APOSOR963398-250MG
4-(3-Thienyl)aniline 95%
4-(3-Thienyl)aniline
Vzorec: C₁₀H₉NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06740168
CAS číslo: 834884-74-1