Tisk…
Ac-DL-Pra-Oet 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963272-1G OR963272-5G
APOSOR963272-1GEA 5200 CZK
APOSOR963272-1G APOSOR963272-5G
Ac-DL-Pra-Oet 95%
Ac-DL-Pra-Oet
Vzorec: C₉H₁₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00237477
CAS číslo: 23235-05-4