Tisk…
N-Boc-1,4-diaminobutane-HCl
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR963265-25G OR963265-5G
APOSOR963265-25GEA 2000 CZK
APOSOR963265-25G APOSOR963265-5G
N-Boc-1,4-diaminobutane-HCl
N-Boc-1,4-diaminobutane-HCl
Vzorec: C₉H₂₁ClN₂O₂
Bod tání: 155…156 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02090802
CAS číslo: 33545-98-1