Tisk…
Fmoc-Cys(Me)-OH
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Fmoc-S-methyl-L-cysteine
OR963134-1G OR963134-5G
APOSOR963134-1GEA 622 CZK
APOSOR963134-1G APOSOR963134-5G
Fmoc-Cys(Me)-OH
Fmoc-Cys(Me)-OH
Vzorec: C₁₉H₁₉NO₄S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00237014
CAS číslo: 138021-87-1