Tisk…
2-Bromobenzo[b]thiophene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9631-1G OR9631-25G OR9631-5G
APOSOR9631-1GEA 2070 CZK
APOSOR9631-1G APOSOR9631-25G APOSOR9631-5G
2-Bromobenzo[b]thiophene
2-Bromobenzo[b]thiophene
Vzorec: C₈H₅BrS
Bod tání: 37…43 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08435846
CAS číslo: 5394-13-8