Tisk…
Fmoc-N-Me-D-Leu-OH 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963073-1G OR963073-25G OR963073-5G
APOSOR963073-1GEA 0 CZK
APOSOR963073-1G APOSOR963073-25G APOSOR963073-5G
Fmoc-N-Me-D-Leu-OH 97%
Fmoc-N-Me-D-Leu-OH
Vzorec: C₂₂H₂₅NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00235877
CAS číslo: 103478-63-3