Tisk…
6-Bromo-1-methyl-1H-indole 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9630-1G OR9630-250MG OR9630-5G
APOSOR9630-1GEA 2480 CZK
APOSOR9630-1G APOSOR9630-250MG APOSOR9630-5G
6-Bromo-1-methyl-1H-indole 95+%
6-Bromo-1-methyl-1H-indole
Vzorec: C₉H₈BrN
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08543444
CAS číslo: 125872-95-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III