N-Me-D-Ala-OtBu·HCl 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
N-Me-D-Ala-OtBu·HCl
OR962965-1G
OR962965-5G
APOSOR962965-1GEA
2900
CZK
APOSOR962965-1G
APOSOR962965-5G
N-Me-D-Ala-OtBu·HCl 98%
N-Me-D-Ala-OtBu·HCl
Vzorec:
C₈H₁₈ClNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08275767 CAS číslo: 405513-14-6 |