Tisk…
3-(Piperidin-4-yloxy)pyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962957-1G OR962957-250MG
APOSOR962957-1GEA 12400 CZK
APOSOR962957-1G APOSOR962957-250MG
3-(Piperidin-4-yloxy)pyridine 98%
3-(Piperidin-4-yloxy)pyridine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059774
CAS číslo: 310881-48-2