Tisk…
1-Phenyl-2-pentanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962924-1G OR962924-5G
APOSOR962924-1GEA 2240 CZK
APOSOR962924-1G APOSOR962924-5G
1-Phenyl-2-pentanone 95%
1-Phenyl-2-pentanone
Vzorec: (C₆H₅)CH₂C(O)(CH₂)₂CH₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00027142
CAS číslo: 6683-92-7