2-Methoxy-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962870-5G
APOSOR962870-5GEA
2150
CZK
APOSOR962870-5G
2-Methoxy-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline 97%
2-Methoxy-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline
Vzorec:
C₁₂H₁₉N₃O MW: 221,2988 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11848954 CAS číslo: 122833-04-9 |