Tisk…
2-Bromo-6-nitrobenzylalkohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Bromo-6-nitrophenyl)methanol
OR962824-1G OR962824-5G
APOSOR962824-1GEA 662 CZK
APOSOR962824-1G APOSOR962824-5G
2-Bromo-6-nitrobenzylalkohol 97%
2-Bromo-6-nitrobenzylalkohol
Vzorec: C₇H₆BrNO₃
MW: 232.0300 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036298
CAS číslo: 861106-91-4