Tisk…
N-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-N,N-dimethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962803-1G OR962803-250MG OR962803-5G
APOSOR962803-1GEA 6620 CZK
APOSOR962803-1G APOSOR962803-250MG APOSOR962803-5G
N-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-N,N-dimethylamine 95%
N-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-N,N-dimethylamine
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09972264
CAS číslo: 14703-82-3