Tisk…
Propoxyacetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962755-1G OR962755-5G
APOSOR962755-1GEA 0 CZK
APOSOR962755-1G APOSOR962755-5G
Propoxyacetic acid 98%
Propoxyacetic acid
Vzorec: C₅H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09744041
CAS číslo: 54497-00-6