Tisk…
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962726-25G OR962726-5G
APOSOR962726-25GEA 17130 CZK
APOSOR962726-25G APOSOR962726-5G
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol 97%
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
Vzorec: C₅H₇NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703637
CAS číslo: 76632-23-0