Tisk…
1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962707-10G OR962707-1G OR962707-5G
APOSOR962707-10GEA 9990 CZK
APOSOR962707-10G APOSOR962707-1G APOSOR962707-5G
1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-amine 98%
1-Isopropyl-1H-pyrazol-4-amine
Vzorec: C₆H₁₁N₃
MW: 125,1716 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08700622
CAS číslo: 97421-16-4