Tisk…
tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-1H-indazole, N1-BOC protected, tert-Butyl 5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
OR9627-1G
APOSOR9627-1GEA 3640 CZK
APOSOR9627-1G
tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
tert-Butyl-5-bromo-1H-indazole-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₃BrN₂O₂
MW: 297,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08435913
CAS číslo: 651780-02-8