Tisk…
2-(2-Methoxyethoxy)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962692-10G OR962692-1G OR962692-5G
APOSOR962692-10GEA 31780 CZK
APOSOR962692-10G APOSOR962692-1G APOSOR962692-5G
2-(2-Methoxyethoxy)aniline 95%
2-(2-Methoxyethoxy)aniline
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
MW: 167,2050 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08144123
CAS číslo: 72806-66-7