Tisk…
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962682-1G OR962682-25G OR962682-5G
APOSOR962682-1GEA 3740 CZK
APOSOR962682-1G APOSOR962682-25G APOSOR962682-5G
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitrile 95%
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07772807
CAS číslo: 25699-82-5