Tisk…
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962673-1G OR962673-25G OR962673-5G
APOSOR962673-1GEA 1490 CZK
APOSOR962673-1G APOSOR962673-25G APOSOR962673-5G
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile 95%
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₀H₇N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368519
CAS číslo: 25699-85-8