Tisk…
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962672-25G OR962672-5G
APOSOR962672-25GEA 6720 CZK
APOSOR962672-25G APOSOR962672-5G
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile 98%
4-(Pyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368512
CAS číslo: 10282-30-1