Tisk…
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR962670-10G OR962670-1G OR962670-5G
APOSOR962670-10GEA 11010 CZK
APOSOR962670-10G APOSOR962670-1G APOSOR962670-5G
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Bod tání: 56…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368364
CAS číslo: 23357-47-3