3-(4-Chlorophenoxy)propylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962649-1G
OR962649-5G
APOSOR962649-1GEA
6220
CZK
APOSOR962649-1G
APOSOR962649-5G
3-(4-Chlorophenoxy)propylamine 97%
3-(4-Chlorophenoxy)propylamine
Vzorec:
C₉H₁₂ClNO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06213576 CAS číslo: 50911-60-9 |