Tisk…
(5-bromothien-2-yl)methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Bromothien-2-yl)methanol, 5-Bromo-2-thiophenemethanol
OR962641-25G OR962641-5G
APOSOR962641-25GEA 10880 CZK
APOSOR962641-25G APOSOR962641-5G
(5-bromothien-2-yl)methanol 98%
(5-bromothien-2-yl)methanol
Vzorec: C₅H₅BrOS
MW: 193,058 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202626
CAS číslo: 79387-71-6