Tisk…
(4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962638-1G OR962638-5G
APOSOR962638-1GEA 4770 CZK
APOSOR962638-1G APOSOR962638-5G
(4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864819
CAS číslo: 167758-58-9