Tisk…
(2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962637-1G OR962637-5G
APOSOR962637-1GEA 2610 CZK
APOSOR962637-1G APOSOR962637-5G
(2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864818
CAS číslo: 914349-47-6