Tisk…
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962633-1G OR962633-5G
APOSOR962633-1GEA 1330 CZK
APOSOR962633-1G APOSOR962633-5G
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde 97%
4-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186.2100 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05864665
CAS číslo: 88427-96-7