5-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Bromo-2-thiophenecarbonitrile, 5-Bromothiophene-2-carbonitrile, 2-Cyano-5-bromothiophene, 2-Bromo-5-cyanothiophene
OR962625-25G
APOSOR962625-25GEA
4960
CZK
APOSOR962625-25G
5-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 98%
5-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Vzorec:
C₅H₂BrNS MW: 188,0500 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04974080 CAS číslo: 2160-62-5 |