Tisk…

5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, 2,5-Dibromo-3,4-ethylenedioxythiophene

OR9626-1G OR9626-250MG
APOSOR9626-1GEA 827 CZK
APOSOR9626-1G APOSOR9626-250MG
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine 97%
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
Vzorec: C₆H₄Br₂O₂S
Bod tání: 96…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01651770
CAS číslo: 174508-31-7

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR