Tisk…
N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-Boc-4-Carboxymethoxypiperidine, (1-Boc-4-piperidinyloxy)acetic acid
OR962583-1G
APOSOR962583-1GEA 3410 CZK
APOSOR962583-1G
N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine 97%
N-Boc-4-carboxymethoxypiperidine
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₅
MW: 259,30 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02178987
CAS číslo: 161948-70-5