Tisk…
(4-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962580-10G OR962580-1G OR962580-5G
APOSOR962580-10GEA 16340 CZK
APOSOR962580-10G APOSOR962580-1G APOSOR962580-5G
(4-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone 95%
(4-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02046794
CAS číslo: 56302-41-1