Tisk…
3-(2-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962573-1G OR962573-5G
APOSOR962573-1GEA 4070 CZK
APOSOR962573-1G APOSOR962573-5G
3-(2-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
3-(2-Methoxyphenoxy)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
MW: 196.1999 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01931914
CAS číslo: 20370-80-3