Tisk…
1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962562-100G OR962562-25G OR962562-5G
APOSOR962562-100GEA 17990 CZK
APOSOR962562-100G APOSOR962562-25G APOSOR962562-5G
1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine 98%
1-(2-nitrophenyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O₂
MW: 192,218 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01604393
CAS číslo: 40832-79-9