Tisk…
N-Methyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962544-1G OR962544-5G
APOSOR962544-1GEA 2150 CZK
APOSOR962544-1G APOSOR962544-5G
N-Methyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
N-Methyl-3-nitropyridin-4-amine
Vzorec: C₆H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1633-41-6