4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Cyanobenzyl alcohol
OR962541-25G
OR962541-100G
APOSOR962541-25GEA
2900
CZK
APOSOR962541-25G
APOSOR962541-100G
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile 98%
4-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Vzorec:
C₈H₇NO MW: 133.15 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00870633 CAS číslo: 874-89-5 |