Tisk…
1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9625-1G OR9625-5G
APOSOR9625-1GEA 3740 CZK
APOSOR9625-1G APOSOR9625-5G
1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine 97%
1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine
Vzorec: C₁₁H₁₄IN
MW: 287.15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07775752
CAS číslo: 858676-60-5
UN: 2735
ADR: 8 III