Tisk…
N-Isopropyl-4-nitroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-isopropyl-4-nitroaniline
OR962476-1G OR962476-5G
APOSOR962476-1GEA 1040 CZK
APOSOR962476-1G APOSOR962476-5G
N-Isopropyl-4-nitroaniline 95%
N-Isopropyl-4-nitroaniline
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180.21
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128997
CAS číslo: 25186-43-0