Tisk…
4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962470-1G OR962470-5G
APOSOR962470-1GEA 1080 CZK
APOSOR962470-1G APOSOR962470-5G
4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile 97%
4-Hydroxypyrimidine-5-carbonitrile
Vzorec: C₅H₃N₃O
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 4774-34-9