Tisk…
3-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR962463-1G OR962463-5G
APOSOR962463-1GEA 2330 CZK
APOSOR962463-1G APOSOR962463-5G
3-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid 95%
3-(3-Methoxyphenoxy)propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045943
CAS číslo: 49855-03-0